Få mere at vide
Fisherbrand™ Bærbart centrifugesæt
Artikelnummer. 15817944 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maks. Hastighed:
6.000 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Hastighed Pakningsstørrelse
15817944 6.000 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15817944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1536.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.16 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det bærbare centrifugesæt tilbyder en bekvem måde at spinne ned og forberede prøver uden for et konventionelt laboratoriemiljø.
Øjeblikkelig feltbehandling:
  • Bearbejd prøver i fjerntliggende områder uden strøm, før forringelse kan finde sted.
  • Giver mulighed for øjeblikkelig test på stedet for hurtigere resultater.
  • Fremstillet af slidstærkt ABS-plastik for nem rengøring i markmiljøer.
Let at bruge:
  • Centrifugen er udstyret med SnapSpin-rotorer uden værktøj for let udskiftning.
  • Enkel betjening med lås/oplåsning.
Bærbar bekvemmelighed:
  • Alle genstande i sættet er anbragt i en håndteret transportkasse til bærbarhed.
  • Den håndterede boks har en lufttæt forsegling for optimal prøvebeskyttelse.
Specielt designede indsatser:
  • Sæt centrifugen, alt dens tilbehør, og inkluderer et rørstativ.
Pakken inkluderer:
  • Mini Centrifuge
    • 6 Placer 1,5/2,0 mL SnapSpin rørrotor
    • 16 Plads 0. 2 mL SnapSpin rør
    • Rotor (enkelt eller 2 x 8 strimler)
    • 6 røradaptere (0,2 ml)
    • 6 røradaptere (0,5 ml)
    • 4 O-ringe
    • Opbevaringsboks til rotorer og adaptere
    • 16 Placer rørstativ
    • Lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter med 4 udskiftelige stik
  • Transportkasse
    • 16 Placer rørstativindsatsen
    • Transport boc skillevægge
    • Mini Centrifuge vugge
  • Bærbar 12-volt centrifugeadapter
  • Fem års garanti
Tekniske data
Maks. RCF 2,000 x g
Maks. Hastighed 6.000 omdr./min.
Kølet Nej
Rotor Ja (6 pladser, 1,5/2,0 ml SnapSpin)
garanti 5 år
Mål (L x B x H) Udvendig 153 x 128 x 104 mm (5,97 x 4,99 x 4,05 tommer)
Produkttype Centrifugesæt
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)