Få mere at vide
OHAUS™ Bærbar vægt - CR-serien
Artikelnummer. p-7085847 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Artikelnummer. 16615164
Brand: OHAUS™ 30428213
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvalitets bærbar elektronisk vægt velegnet til hverdagsvejning.
  • Intuitivt design med to knapper gør betjeningen nem.
  • Slankt, pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring.
  • Forstørret vejeplatform kan tilstrækkeligt håndtere store prøver og en række genstande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stabilitetsindikator, mekanisk og software overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, automatisk sluk
Volumen 220.00 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.1000 g
Til brug med (applikation) Vejning
Model- CR221
Stabiliseringstid 2.000 s
Vejetilstande Gram, Ounce, Ounce Troy,& Pennyweight
Dimensioner (L x B x H) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Længde (engelsk) 8,10 tommer.
Længde (metrisk) 205.00 mm
Bredde (engelsk) 5,50 tommer.
Bredde (engelsk) Pan 5.000 tommer.
Bredde (metrisk) 140.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 125.000 mm
Højde (engelsk) 1,60 tommer.
Højde (metrisk) 41.000 mm
Dybde (engelsk) 8,10 tommer.
Dybde (engelsk) Pan 5.200 tommer.
Dybde (metrisk) 205.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 132.000 mm
Vægt (engelsk) 0.900 lb.
Vægt (metrisk) 0.400 kg
Elektriske krav 3 AA-batterier (medfølger) el AC adapter (medfølger ikke)