Få mere at vide
OHAUS™ Bærbar vægt - CR-serien
Artikelnummer. 16625164 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
16625164 CR621
16615164 CR221
16635164 CR2200
16606772 CR5200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16625164 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30428214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 DKK
    366.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.58 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kvalitets bærbar elektronisk vægt velegnet til hverdagsvejning.
  • Intuitivt design med to knapper gør betjeningen nem.
  • Slankt, pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring.
  • Forstørret vejeplatform kan tilstrækkeligt håndtere store prøver og en række genstande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stabilitetsindikator, mekanisk og software overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, automatisk sluk
Volumen 620.00 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.1000 g
Til brug med (applikation) Vejning
Model- CR621
Stabiliseringstid 2.000 s
Vejetilstande Gram, Pund, Ounce, Ounce Troy,& Pennyweight
Dimensioner (L x B x H) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Længde (engelsk) 8,10 tommer.
Længde (metrisk) 205.00 mm
Bredde (engelsk) 5,50 tommer.
Bredde (engelsk) Pan 5.000 tommer.
Bredde (metrisk) 140.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 125.000 mm
Højde (engelsk) 1,60 tommer.
Højde (metrisk) 41.000 mm
Dybde (engelsk) 8,10 tommer.
Dybde (engelsk) Pan 5.200 tommer.
Dybde (metrisk) 205.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 132.000 mm
Vægt (engelsk) 0.900 lb.
Vægt (metrisk) 0.400 kg
Elektriske krav 3 AA-batterier (medfølger) el AC adapter (medfølger ikke)