Få mere at vide
Fisherbrand™ Bærbar balance
Artikelnummer. p-7182089 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Model-:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15939345
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bærbar vægt med et slankt, stabelbart design giver grundlæggende vejefunktionalitet og konkurrencedygtig ydeevne.
  • Intuitivt design med to knapper gør betjeningen nem
  • Slankt, pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring
  • Forstørret vejeplatform kan tilstrækkeligt håndtere store prøver og en række genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 220 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.100000 g
Til brug med (applikation) Vejning
Inkluderer 3 AA (LR6) batterier
Model- FCS221
Stabiliseringstid 2.000 sek.
Temperaturområde (engelsk) 64 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 18 °C til 25 °C
garanti 2 år
Vejetilstande Gram, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Dimensioner (D x B x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 tommer)
Bredde (engelsk) Pan 5 tommer
Bredde (metrisk) panorering 125 mm
Dybde (engelsk) Pan 5,2''
Dybde (metrisk) panorering 132 mm
Vægt (engelsk) 0.9 lb.
Vægt (metrisk) 0.4 kg