Tekniske data
| Volumen | 5200 g |
| Display Type | LCD |
| Læsbarhed | 1.000000 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning |
| Inkluderer | 3 AA (LR6) batterier |
| Model- | FCS5200 |
| Stabiliseringstid | 2.000 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 64 °F til 77 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 18 °C til 25 °C |
| garanti | 2 år |
| Vis mere |