Få mere at vide
Fisherbrand™ Bærbar balance
Artikelnummer. 15909355 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Model-:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- unitSize
15909355 2200 g FCS2200 Hver
15939345 220 g FCS221 Hver
15949345 620 g FCS621 Hver
15919355 5200 g FCS5200 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15909355
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28058
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bærbar vægt med et slankt, stabelbart design giver grundlæggende vejefunktionalitet og konkurrencedygtig ydeevne.
  • Intuitivt design med to knapper gør betjeningen nem
  • Slankt, pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring
  • Forstørret vejeplatform kan tilstrækkeligt håndtere store prøver og en række genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2200 g
Display Type LCD
Læsbarhed 1.000000 g
Til brug med (applikation) Vejning
Inkluderer 3 AA (LR6) batterier
Model- FCS2200
Stabiliseringstid 2.000 sek.
Temperaturområde (engelsk) 64 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 18 °C til 25 °C
garanti 2 år
Vejetilstande Gram, Pund, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Dimensioner (D x B x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 tommer)
Bredde (engelsk) Pan 5 tommer
Bredde (metrisk) panorering 125 mm
Dybde (engelsk) Pan 5,2''
Dybde (metrisk) panorering 132 mm
Vægt (engelsk) 0.9 lb.
Vægt (metrisk) 0.4 kg