Få mere at vide
Brady™ Porta-Pack™ Skrivepå selvlaminerende markør
Artikelnummer. 11734654 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
39,7 mm
57,15 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11734654 57,15 mm 1 pakke
10179092 39,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11734654 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 035403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 DKK
    328.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.68 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tre forskellige Porta-Pack™ Skrive-på selvlaminerende markørstørrelser er tilgængelige, så de passer til alle dine mærkningsbehov.
  • Porta-Pack™ bøger er en praktisk måde at sikre, at de trådmærker, du har brug for, altid er ved hånden.
  • Den gennemsigtige del af etiketomslag giver et tætsiddende, selvlaminerende skjold, der modstår olie, vand og opløsningsmidler.
  • Etiketter kan bruges til applikationer over eller under jorden.
  • Tre forskellige markørstørrelser er tilgængelige for at passe til alle dine mærkningsbehov.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979
Oversigt Porta-Pack Wire Marker Books - Skrive-på selvlaminerende markører
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Label
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Punktmatrix
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Inkluderer 30 Blank Write-On Markører (1 x 3 tommer); 15 Blanke Write-On Markører (1 x 6 tommer)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 45 Etiketter/Pk.
Mængde 45 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 57.15 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 2,25 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) 57,15 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Diameter (metrisk) 40 mm
Alternativt varenummer PWC-PK-36