Få mere at vide
Brady™ Porta-Pack™ Skrivepå selvlaminerende markør
Artikelnummer. 10179092 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
39,7 mm
57,15 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10179092 39,7 mm -
11734654 57,15 mm 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10179092 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 035552
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tre forskellige Porta-Pack™ Skrive-på selvlaminerende markørstørrelser er tilgængelige, så de passer til alle dine mærkningsbehov.
  • Porta-Pack™ bøger er en praktisk måde at sikre, at de trådmærker, du har brug for, altid er ved hånden.
  • Den gennemsigtige del af etiketomslag giver et tætsiddende, selvlaminerende skjold, der modstår olie, vand og opløsningsmidler.
  • Etiketter kan bruges til applikationer over eller under jorden.
  • Tre forskellige markørstørrelser er tilgængelige for at passe til alle dine mærkningsbehov.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979
Oversigt Porta-Pack Wire Marker Books - Selvlaminerende Markers
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Sort på hvidt, Klarhed
Slutte Mat
Format Label
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Punktmatrix
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke-steril
Vis tekst AZ,0-15,+,-,/
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Inkluderer 10 markører af hver legende
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 450 Etiketter/Pk.
Mængde 450 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 38 x 5.50 mm
Længde (engelsk) 1,56 tommer
Bredde (engelsk) 0,22 tommer.
Bredde (metrisk) 5.5 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,22 tommer.
Højde (engelsk) 1,56 tommer.
Højde (metrisk) 39,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Alternativt varenummer PWS-PK-2