Få mere at vide
Porphobilinogen, TRC
Artikelnummer. 30413165
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413165 5 mg
30410490 100 mg
30412140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6895005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-90-1
Molekylær formel C10H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Synonym 5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic Acid, PBG, 3-[5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic Acid hydrate
IUPAC navn 3-[5-(aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl] propansyre
SMIL NCc1[nH]cc(CCC(=O)O)c1CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Porphobilinogen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 226.0954
Procent renhed >95%