Få mere at vide
Porphobilinogen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Porphobilinogen |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vægt | 226.0954 |
| Procent renhed | >95% |