Få mere at vide
Porphobilinogen monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493702 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493702 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11493702 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215633610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3720.00 DKK
    3541.84 DKK / 10mg
    Spare 178.16 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Porphobilinogen monohydrate
CAS 487-90-1
Farve Hvid
Molekylær formel C10H14N2O4
Mængde 10 mg
Synonym porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
InChI nøgle QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
IUPAC navn 3-[5-(aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 226.232
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
Formel vægt 244.3
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate