Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Porøse glasperler
Diameter (metrisk):
1,5 mm
8 mm
Beskrivelse
- Rent, bindemiddelfrit USP-klasse I borosilikatglas 3.3
- Den specielle proces bruger ingen ætsende stoffer og giver en porøs struktur med glatte, men store overflader
- Glasset er fuldstændig biokompatibelt, og dets høje elektriske overfladeladning (Zeta-Potential) hjælper med at stimulere cellevækst
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) | 1,5 mm |
| Oversigt | Porestørrelse: 2 |
| Mængde | 1 stk. |