Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Porøse glasperler
Artikelnummer. 16823306
Skift visning
Diameter (metrisk):
1,5 mm
8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
16823306 8 mm
16813306 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16823306 Leverandør ROBU VitraPOR™ Leverandørnr. 80085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 DKK
    4100.69 DKK / 1 L
    Spare 509.31 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Substrat til celledyrkning.
  • Rent, bindemiddelfrit USP-klasse I borosilikatglas 3.3
  • Den specielle proces bruger ingen ætsende stoffer og giver en porøs struktur med glatte, men store overflader
  • Glasset er fuldstændig biokompatibelt, og dets høje elektriske overfladeladning (Zeta-Potential) hjælper med at stimulere cellevækst
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) 8 mm
Oversigt Porestørrelse: 2
Mængde 1000 mL