Beskrivelse
POROS XS harpiks er den første højkapacitets, høj opløsning harpiks, der tillader belastning til mere end 100 mg/ml kapacitet i nærværelse af op til 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne.
En væsentlig forbedring af traditionelle kationvekslere, POROS XS-harpiks, sætter standarden for kationbyttekromatografi.
- Dynamisk bindingskapacitet fører til reduceret kolonnestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret bufferforbrug og reduceret cykling
- Høj opløsning understøtter bedre produktudbytte og forbedret klaring af urenheder
- Robust salttolerance muliggør forbedret procesfleksibilitet, justering og strømlining af procesflowet
- Lavt modtryk og lineære trykresponser hjælper med at forbedre skalerbarheden
- En stiv polymer kugle med kovalent overfladekemi gør håndtering og pakning lettere samt overlegen fysisk og kemisk stabilitet, hvilket resulterer i en robust fremstillingsproces
Dynamisk bindingskapacitet
POROS XS-harpiks har en høj bindingskapacitet på mere end 100 mg/ml ved 5 % gennembrud under et bredt spektrum af procesforhold. Figur 1 demonstrerer enestående bindingskapacitet på tværs af et bredt spektrum af pH- og saltforhold. Højere dynamisk bindingskapacitet blev opnået ved at optimere basisperleporestrukturen og overfladekemien.
Høj opløsning
Ved at bruge en optimeret partikelstørrelse på 50 μm bevarer POROS XS-harpiks den overlegne opløsningsevne af POROS HS-harpiks (Figur 2), samtidig med at den overvinder de udfordrende urenhedsniveauer forbundet med højtiterprocesser. Opløsningen er konsistent på tværs af et bredt spektrum af driftshastigheder (Figur 3) og opretholdes uafhængigt af proteinbelastningen (Figur 4).
Robust salttolerance
POROS XS-harpiks har høj og konstant proteinkapacitet på tværs af et bredt spektrum af saltkoncentrationer (Figur 5) op til 150 mM NaCl (15 mS/cm ledningsevne). Evnen til at belaste kolonner under højere ledningsevne reducerer eller hjælper med at eliminere fortynding af søjlens fødestrømme eller fjernelse af enhedsoperationer, såsom tangentiel strømfiltrering. Den optimerede overfladeionkapacitet af POROS XS-harpiks minimerer konkurrencebinding mellem det ønskede protein og counterionen, hvilket resulterer i overlegen salttolerance.
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 30°grader. Frys ikke. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | POROS |
| Mængde | 50 ml |
| Type | Resin |
| Stationær fase | XS Ionbytningsfase |
| Bindende Kapacitet | > 100 mg IgG/mL Resin |