Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ XS Strong Kation Exchange Resin
Artikelnummer. 18466518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18466518 250 ml -
30830666 50 ml 50ml
30067384 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18466518 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4404337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11575.00 DKK
    10780.00 DKK / 250ml
    Spare 795.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ POROS™ XS harpiks er den første højkapacitets, høj opløsning harpiks, der tillader belastning til mere end 100 mg/ml kapacitet i nærværelse af op til 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne.
POROS XS harpiks er den første højkapacitets, høj opløsning harpiks, der tillader belastning til mere end 100 mg/ml kapacitet i nærværelse af op til 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne.
En væsentlig forbedring af traditionelle kationbyttere, POROS XS harpiks sætter standarden for kationbytterkromatografi.
  • Dynamisk bindingskapacitet fører til reduceret kolonnestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret bufferforbrug og reduceret cykling
  • Høj opløsning understøtter bedre produktudbytte og forbedret urenheder
  • Robust salttolerance muliggør forbedret procesfleksibilitet, justering og strømlining af procesflow
  • Lavt modtryk og lineære trykresponser hjælper med at forbedre skalerbarheden
  • Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi gør det nemmere at håndtere og pakke og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, hvilket resulterer i en robust fremstillingsproces
Dynamisk bindingskapacitet
POROS XS harpiks har en høj bindingskapacitet på mere end 100 mg/ml, ved 5 % gennembrud, over en bred vifte af procesbetingelser. Figur 1 viser uovertruffen bindingskapacitet over et bredt område af pH- og saltbetingelser. Højere dynamisk bindingskapacitet blev opnået ved at optimere basisperlens porestruktur og overfladekemi.
Høj opløsning
Brug af en optimeret 50μ m partikelstørrelse, POROS XS harpiks bevarer den overlegne opløsningsevne på POROS HS-harpiks (figur 2), mens de overvinder de udfordrende urenhedsniveauer forbundet med processer med høj titer. Opløsningen er konsistent på tværs af en lang række driftsflowhastigheder (figur 3) og opretholdes uafhængig af proteinbelastning (figur 4).
Robust salttolerance
POROS XS-harpiks har høj og ensartet proteinkapacitet over en bred vifte af saltkoncentrationer (figur 5) op til 150 mM NaCl (15 mS/cm ledningsevne). Evnen til at belaste kolonner under højere ledningsevne reducerer eller hjælper med at eliminere fortyndingen af kolonnefødestrømme eller fjernelse af enhedsoperationer, såsom tangentiel flowfiltrering. Den optimerede overfladeioniske kapacitet på POROS XS-harpiks minimerer kompetitiv binding mellem proteinet af interesse og modionen, hvilket resulterer i overlegen salttolerance.
Tekniske data
Matrix Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 30°grader. Frys ikke.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Partikelstørrelse 50 μm
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje POROS
Mængde 250 ml
Type Resin
Stationær fase XS ionbytningsfase
Bindende Kapacitet > 100 mg IgG/mL Resin