Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ XS RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS XS-harpiks, en 50 mikron stærk kationbytterharpiks, der er velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS XS harpiks er den første højkapacitets, høj opløsning harpiks, der tillader belastning til mere end 100 mg/ml kapacitet i nærværelse af op til 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne. En væsentlig forbedring af traditionelle kationbyttere, POROS XS harpiks sætter standarden for kationbytterkromatografi.
Egenskaber af harpiksen:
- Dynamisk bindingskapacitet fører til reduceret kolonnestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret bufferforbrug og reduceret cykling
- Høj opløsning understøtter bedre produktudbytte og forbedret urenheder
- Robust salttolerance muliggør forbedret procesfleksibilitet, justering og strømlining af procesflow
- Lavt modtryk og lineære trykresponser hjælper med at forbedre skalerbarheden
- Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi gør det nemmere at håndtere og pakke og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, hvilket resulterer i en robust fremstillingsproces
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Flowhastighed | 16 til 1000 cm/t. |
| Ion Exchange Group | Kationudveksling |
| Maks. Tryk | 8 bar |
| Mængde | 200μ L |
| Stationær fase | Sulphopropyl funktionel gruppe |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | POROS |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Vis mere |