Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Artikelnummer. p-6927056 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15642135
Brand: Thermo Scientific™ 82073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
POROS XQ er en høj kapacitet, høj opløsning, salt-tolerant harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet, mens den leverer enestående separationsydelse
POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin er en næste generation, høj kapacitet, høj opløsning, salt-tolerant harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet i nærvær af op til 6,6 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer enestående adskillelsesydelse. En væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle anionbyttere, POROS XQ harpiks sætter standarden for stærk anionbytningskromatografi i begge bind& eluerings- eller gennemstrømningstilstande.
  • Høj dynamisk bindingskapacitet, der fører til reduceret søjlestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret vand- og bufferforbrug og reduceret cykling
  • Høj opløsning understøtter forbedret produktudbytte og renhed, hvilket i sidste ende forbedrer vareomkostningerne for det molekyle, der produceres
  • Robust salttolerance, der tillader forbedret procesdesignfleksibilitet og strømlining af procesflow
  • Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
  • Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
Dynamisk bindingskapacitet
POROS XQ-harpiks har en høj bindingskapacitet på mere end 140 mg/ml ved 5 % gennembrud, over en bred vifte af procesbetingelser, med overlegen bindingskapacitet over en bred vifte af pH- og saltbetingelser. Højere dynamisk bindingskapacitet blev opnået ved at optimere basisperlens porestruktur og overfladekemi.
Høj opløsning
Ved at bruge en optimeret partikelstørrelse på 50 μm, POROS XQ harpiks bevarer den overlegne opløsningskapacitet af POROS harpikser, der overvinder de udfordrende urenhedsniveauer forbundet med processer med høj titer. Opløsningen forbliver ensartet på tværs af en lang række lineære driftshastigheder.
Robust salttolerance
POROS XQ harpiks har høj og ensartet proteinkapacitet på tværs af en bred vifte af saltkoncentrationer op til 140 mg/ml ved 50 mM NaCl (6,6 mS/cm ledningsevne). Evnen til at belaste kolonner under højere ledningsevne reducerer eller hjælper med at eliminere fortyndingen af kolonnefødestrømme eller fjernelse af enhedsoperationer, såsom tangentiel flowfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type XQ Strong Anion Exchange Resin
Standard komponenter Kvaterniseret polyethylenimin
Til brug med (applikation) Stærk anionbytningskromatografi
Mængde 10 mL
Volumen (metrisk) 10 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje POROS
Format Poros perle
Stationær fase Kvaterniseret polyethylenimin
Oprensningsmål Protein