Beskrivelse
POROS XQ harpiks er en næste generation, høj kapacitet, høj opløsning, salttolerant, stærk anionbytter harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet i nærvær af op til 6,6 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer enestående adskillelsesydelse. En væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle anionbyttere, POROS XQ harpiks sætter standarden for stærk anionbytningskromatografi i begge bind& eluerings- eller gennemstrømningstilstande.
Funktioner af POROS XQ harpiks inkluderer:
- Høj dynamisk bindingskapacitet, der fører til reduceret søjlestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret vand- og bufferforbrug og reduceret cykling
- Høj opløsning understøtter forbedret produktudbytte og renhed, hvilket i sidste ende forbedrer vareomkostningerne for det molekyle, der produceres
- Robust salttolerance, der tillader forbedret procesdesignfleksibilitet og strømlining af procesflow
- Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
- Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
Dynamisk bindingskapacitet
POROS XQ-harpiks har en høj bindingskapacitet på mere end 140 mg/ml ved 5 % gennembrud, over en bred vifte af procesbetingelser, med overlegen bindingskapacitet over en bred vifte af pH- og saltbetingelser. Højere dynamisk bindingskapacitet blev opnået ved at optimere basisperlens porestruktur og overfladekemi.
Høj opløsning
Brug af en optimeret 50μ m partikelstørrelse, POROS XQ harpiks bevarer den overlegne opløsningskapacitet af POROS harpikser, der overvinder de udfordrende urenhedsniveauer forbundet med processer med høj titer. Opløsningen forbliver ensartet på tværs af en lang række driftsflowhastigheder.
Robust salttolerance
POROS XQ harpiks har høj og ensartet proteinkapacitet på tværs af en bred vifte af saltkoncentrationer op til 140 mg/ml ved 50 mM NaCl (6,6 mS/cm ledningsevne). Evnen til at belaste kolonner under højere ledningsevne reducerer eller hjælper med at eliminere fortyndingen af kolonnefødestrømme eller fjernelse af enhedsoperationer, såsom tangentiel flowfiltrering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | > 140 mg BSA/mL resin |
| Matrix | Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Forsendelsestilstand | Ambient |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Form | Resin Slurry |
| Produktlinje | POROS |
| Mængde | 250 mL |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Stærk anionudveksling |