Beskrivelse
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS XQ-harpiks, en 50 mikron stærk anionbytterharpiks, der er velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS XQ er en høj kapacitet, høj opløsning, salt-tolerant harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet i nærvær af op til 6,6 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer enestående adskillelsesydelse. En væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle anionbyttere, POROS XQ-harpiks sætter standarden for stærk anionbytningskromatografi i både bindings- og eluerings- eller gennemstrømningstilstande.
Egenskaber af harpiksen:
- Høj dynamisk bindingskapacitet, der fører til reduceret søjlestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret vand- og bufferforbrug og reduceret cykling
- Høj opløsning understøtter forbedret produktudbytte og renhed, hvilket i sidste ende forbedrer vareomkostningerne for det molekyle, der produceres
- Robust salttolerance, der tillader forbedret procesdesignfleksibilitet og strømlining af procesflow
- Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
- Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 16 til 1000 cm/t. |
| Kolonnekapacitet | 200μ L |
| Mængde | 200μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur. |