Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ XQ RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18436418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
18436418 200μ L
18446448 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18436418 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A30719
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS XQ-harpiks, en 50 mikron stærk anionbytterharpiks, der er velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS XQ er en høj kapacitet, høj opløsning, salt-tolerant harpiks, der muliggør> 140 mg/ml dynamisk bindingskapacitet i nærvær af op til 6,6 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer enestående adskillelsesydelse. En væsentlig forbedring af ydeevnen af traditionelle anionbyttere, POROS XQ-harpiks sætter standarden for stærk anionbytningskromatografi i både bindings- og eluerings- eller gennemstrømningstilstande.
Egenskaber af harpiksen:
  • Høj dynamisk bindingskapacitet, der fører til reduceret søjlestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret vand- og bufferforbrug og reduceret cykling
  • Høj opløsning understøtter forbedret produktudbytte og renhed, hvilket i sidste ende forbedrer vareomkostningerne for det molekyle, der produceres
  • Robust salttolerance, der tillader forbedret procesdesignfleksibilitet og strømlining af procesflow
  • Lavt driftsmodtryk og lineært tryk i forhold til flowresponser, der driver fleksibel skalerbarhed
  • Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi for lettere håndtering og pakning og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, der muliggør en mere robust nedstrøms oprensningsproces
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur.
Kolonnekapacitet 200μ L
Flowhastighed 16 til 1000 cm/t.
Mængde 200μ L