Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ XS Strong Kation Exchange Resin
Artikelnummer. 15632135 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15632135 50 ml 50ml
15622135 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15632135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 82072
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
POROS XS er den første harpiks med høj kapacitet og høj opløsning, der tillader indlæsning> 100 mg/ml i nærvær af 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne
POROS™ XS Strong Cation Exchange Resin er den første højkapacitets, højopløsningsharpiks, der tillader belastning til mere end 100 mg/ml kapacitet i nærværelse af op til 15 mS/cm NaCl, samtidig med at den leverer hidtil uset separationsevne. En væsentlig forbedring af traditionelle kationbyttere, POROS XS harpiks sætter standarden for kationbytterkromatografi.
  • Dynamisk bindingskapacitet fører til reduceret kolonnestørrelse, mindre fodaftryk, reduceret bufferforbrug og reduceret cykling
  • Høj opløsning understøtter bedre produktudbytte og forbedret urenheder
  • Robust salttolerance muliggør forbedret procesfleksibilitet, justering og strømlining af procesflow
  • Lavt modtryk og lineære trykresponser hjælper med at forbedre skalerbarheden
  • Stiv polymerperle med kovalent overfladekemi gør det nemmere at håndtere og pakke og overlegen fysisk og kemisk stabilitet, hvilket resulterer i en robust fremstillingsproces
Dynamisk bindingskapacitetPOROS XS harpiks har en høj bindingskapacitet på mere end 100 mg/ml, ved 5 % gennembrud, over en bred vifte af procesbetingelser. Højere dynamisk bindingskapacitet blev opnået ved at optimere basisperlens porestruktur og overfladekemi.
Høj opløsning
Ved at bruge en optimeret partikelstørrelse på 50 μm, POROS XS harpiks bevarer den overlegne opløsningsevne på POROS™ HS-harpiks, mens de overvinder de udfordrende urenhedsniveauer, der er forbundet med processer med høj titer. Opløsningen er konsistent på tværs af en lang række driftsflowhastigheder og opretholdes uafhængig af proteinbelastning.
Robust salttolerance
POROS XS-harpiks har høj og ensartet proteinkapacitet over en bred vifte af saltkoncentrationer op til 150 mM NaCl (15 mS/cm ledningsevne). Evnen til at belaste kolonner under højere ledningsevne reducerer eller hjælper med at eliminere fortyndingen af kolonnefødestrømme eller fjernelse af enhedsoperationer, såsom tangentiel flowfiltrering. Den optimerede overfladeioniske kapacitet på POROS XS-harpiks minimerer kompetitiv binding mellem proteinet af interesse og modionen, hvilket resulterer i overlegen salttolerance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type XS Strong Kation Exchange Resin
Standard komponenter Tværbundet poly(styren-divinylbenzen)
Til brug med (applikation) Kationbytterkromatografi
Mængde 50 mL
Volumen (metrisk) 50 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje POROS
Format Poros perle
Stationær fase XS
Oprensningsmål Protein