Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ R1 Prepacked Reversed-Phase Columns
Artikelnummer. 18436758 Shop alle Thermo Scientific produkter
Partikelstørrelse:
10 μm
20μ m
Materiale:
PEEK
Stainless Steel
Dimensioner:
2.1 x 100 mm
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. 18436758
Brand: Thermo Scientific™ 1101212
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Reversed-Phase Column. POROS™ R1 is a 4000 angstrom pore size Poly[styrenevinylbenzene] particle, suitable for the reversed-phase separation of biomolecules.
POROS R1 is a 4000 angstrom pore size Poly[styrenevinylbenzene] particle, suitable for the reversed-phase separation of biomolecules. 10 micron particle size is used for the highest resolution chromatography, and is suitable for analytical to small scale preparative separation of biomolecules. 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Høj ydeevne Chromatography™ Medier og færdigpakkede kolonner
  • En højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala.
  • Højere produktivitet: Høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillader aggressiv rengøring og desinfektion
  • Forbedret adgang til biomolekyler: Leveres via store porer, der spænder mellem 500-10.000Å
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler: Giver en robust, let pakbar matrix
  • Udvikl bedre adskillelsesmetoder i en kortere tidsramme: Hastigheden af High Performance Chromatography-teknologi reducerer ugers eksperimentering til kun et par timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din separation
Reducer tidskrævende prøveforberedelse
Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastigheds højtydende kromatografiteknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af behandling med høj flowhastighed af den fortyndede prøve. Eluering i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Opret nye analyser for mere effektiv analyse
High Performance Chromatography-teknologi er ikke begrænset til standardadskillelsesmetoder. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS medier. Ved at kombinere hurtige on-column proteinfordøjelser med hurtige on-column immunoassays og kromatografiske separationer, kan du skabe helt nye assays med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj hastighed
I modsætning til konventionelle kromatografimedier, POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikspartikler, er konstrueret til at have to diskrete klasser af porer. Store 'gennemporer' tillader konvektionsflow at forekomme gennem selve partiklerne, og transporterer hurtigt prøvemolekyler til korte 'diffusive' porer indeni. Ved at reducere afstanden, over hvilken diffusion skal finde sted, reduceres den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastigheder kan øges dramatisk - uden at gå på kompromis med opløsning eller kapacitet. Separationer kan opnås ved 1000 til 5000 cm/time sammenlignet med 50 til 360 cm/time for konventionelle medier.
Tekniske data
Produkttype Heating Block
Kolonneformat Færdigpakket
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Oversigt KF Apex 96 Storage tube heating block, Matrix
Engangs Reusable
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 2400 psi (170 bar)
Til brug med (applikation) DNA/RNA, protein and cell purification
Til brug med (udstyr) KingFisher Apex
Partikelstørrelse 10 μm
pH 1-14
Porestørrelse 4000Å
Mængde 1 kolonne
Temperatur <80°C
Stationær fase Phenyl
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje POROS
Bindende Kapacitet ~5 mg/mL (Lysozyme, 1% acetonitrile)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Dimensioner 2.1 x 30 mm
Emballagemateriale Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolonnetype Analyser
Materiale PEEK
Teknik Bio-LC