Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18476518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
18476518 200μ L
18476678 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18476518 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A30721
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS PI50-harpiks, en 50 mikron svag anionbytterharpiks, der er egnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS PI50 kromatografiharpiks er baseret på en funktionel polyethylenimingruppe, hvilket giver en høj kapacitet. Det er designet til adskillelse og oprensning af biomolekyler.
Egenskaber af harpiksen:
  • Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur.
Kolonnekapacitet 200μ L
Flowhastighed 16 til 1000 cm/t.
Mængde 200μ L