Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ PI 20 μm Weak Anion Exchange HPLC Columns
Artikelnummer. 18436648 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner:
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Dimensioner Mængde
18436648 4.6 x 50 mm 1 kolonne
18446618 4.6 x 100 mm 1 kolonne
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18436648
Brand: Thermo Scientific™ 1222224
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Weak Anion Exchange Column. POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules.
POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules. 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Høj ydeevne Chromatography™ Medier og færdigpakkede kolonner
  • En højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala
  • Højere produktivitet: Høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillader aggressiv rengøring og desinfektion
  • Forbedret adgang til biomolekyler: Leveres via store porer, der spænder mellem 500-10.000Å
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler: Giver en robust, let pakbar matrix
  • Udvikl bedre adskillelsesmetoder i en kortere tidsramme: Hastigheden af High Performance Chromatography-teknologi reducerer ugers eksperimentering til kun et par timers arbejde, så du har masser af tid til at udforske alle variablerne i din separation
Reducer tidskrævende prøveforberedelse
Du kan erstatte mange prøveforberedelsestrin med højhastigheds højtydende kromatografiteknologi. For eksempel kan dialyse af store mængder materiale erstattes af behandling med høj flowhastighed af den fortyndede prøve. Eluering i et lille volumen af ny buffer opnår både bufferudveksling og koncentration.
Opret nye analyser for mere effektiv analyse
High Performance Chromatography-teknologi er ikke begrænset til standardadskillelsesmetoder. Både enzymer og affinitetsligander kan immobiliseres på POROS medier. Ved at kombinere hurtige on-column proteinfordøjelser med hurtige on-column immunoassays og kromatografiske separationer, kan du skabe helt nye assays med ubegrænset potentiale.
Høj kapacitet, høj opløsning, høj hastighed
I modsætning til konventionelle kromatografimedier, POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikspartikler, er konstrueret til at have to diskrete klasser af porer. Store 'gennemporer' tillader konvektionsflow at forekomme gennem selve partiklerne, og transporterer hurtigt prøvemolekyler til korte 'diffusive' porer indeni. Ved at reducere afstanden, over hvilken diffusion skal finde sted, reduceres den tid, det tager for prøvemolekyler at interagere med indre bindingssteder. Diffusion er ikke længere begrænsende, og flowhastigheder kan øges dramatisk uden at gå på –kompromis med opløsning eller kapacitet. Separationer kan opnås ved 1000 til 5000 cm/time sammenlignet med 50 til 360 cm/time for konventionelle medier.
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 2500 psi (170 bar)
Partikelstørrelse 20 μm
pH 1-12
Porestørrelse 2000 Å
Mængde 1 kolonne
Temperatur <60°C
Stationær fase PI (polyethylenimin)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje POROS
Bindende Kapacitet Svag
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Volumen (metrisk) 0.8 mL
Dimensioner 4.6 x 50 mm
Emballagemateriale Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolonnetype Analyser
Materiale PEEK
Type Færdigpakket kolonne
Teknik Bio-LC