Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Disse RoboColumn™ er færdigpakkede med POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin, designet til oprensning og isolering af mRNA fra in vitro transkription (IVT ) fremstillingsprocesser. Harpiksen adskiller effektivt mRNA fra komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer og plasmid-DNA.
RoboColumn™ produkter er små kromatografisøjler, der leveres i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme.
POROS Oligo (dT)25 affinitetsresin (kat.nr. A47384) blev udviklet til at imødekomme selektivitets- og kapacitetskravene til storskala downstream-oprensning af en række mRNA-konstruktioner, der anvendes i vaccine- og genterapiapplikationer. I modsætning til alternative tilgange fanger harpiksen selektivt mRNA'et via den polyadenylerede (polyA) hale ved hjælp af simple salt- og vandrensningstrin.
Funktioner af POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderer:
- Nem mRNA-oprensning fra rå transkriptionsblanding for effektivt at fjerne plasmid-DNA og andet IVT komponenter
- Forenklet arbejdsgang hjælper med at maksimere effektiviteten og reducerer derved kompleksiteten af efterfølgende poleringstrin
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin giver mulighed for en robust platform og effektiv oprensningsproces til en række mRNA-molekyler og applikationer.
Oligo (dT) ligander fremstilles ved hjælp af en syntetisk fremstillingsproces, der er fri for animalske komponenter.
Andre POROS ionbytterharpikser samt HIC- og affinitetsharpikser er også tilgængelige i denne RoboColumn format. Alle POROS højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 8 bar |
| Porestørrelse | Ikke relevant |
| Stationær fase | Poly deoxythymidine 25mer (dT25) |
| Længde (metrisk) | 1 cm |
| Mængde | 1 stribe, 8 kolonner |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Til brug med (udstyr) | Robotvæskehåndterere |
| Type | Affinitetskolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.5 cm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Vis mere |