Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinitetsharpiks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin er designet til oprensning og isolering af mRNA fra in vitro transkription (IVT ) fremstillingsprocesser. Harpiksen adskiller effektivt mRNA fra komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer og plasmid-DNA.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin blev udviklet til at imødekomme selektivitets- og kapacitetskravene til storskala downstream-oprensning af en række mRNA-konstruktioner, der anvendes i vaccine- og genterapiapplikationer. I modsætning til alternative tilgange fanger harpiksen selektivt mRNA'et via den polyadenylerede (polyA) hale ved hjælp af simple salt- og vandrensningstrin.
Funktioner af POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderer:
- Nem mRNA-oprensning fra rå transkriptionsblanding for effektivt at fjerne plasmid-DNA og andet IVT komponenter
- Forenklet arbejdsgang hjælper med at maksimere effektiviteten og reducerer derved kompleksiteten af efterfølgende poleringstrin
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin giver mulighed for en robust platform og effektiv oprensningsproces til en række mRNA-molekyler og applikationer.
Pakningsstørrelser på 1 L og derover leveres med en lovpligtig supportpakke. Verdensomspændende teknisk support er også tilgængelig.
Hovedkarakteristika
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand: poly(dT) 25mer med proprietær linker
- Bindingskapacitet:> 2 mg mRNA pr. ml harpiks
- Bindingsbetingelser: 0,5 –1 M salt, almindelige buffere, neutral pH
- Elueringsbetingelser: Lavt saltindhold, almindelige buffere, neutral pH
- Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Termisk stabilitet: tillader prøvedenaturering ved 65 C °om nødvendigt
- Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Oligo (dT) ligander fremstilles ved hjælp af en syntetisk fremstillingsproces, der er fri for animalske komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >2 mg mRNA pr. ml harpiks |
| Matrix | Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | POROS |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | mRNA |
| Type | Bulk harpiks |
| Vis mere |