Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinitetsharpiks
Artikelnummer. 18416448 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Artikelnummer. 18416448
Brand: Thermo Scientific™ A47383
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin er designet til oprensning og isolering af mRNA fra in vitro transkription (IVT ) fremstillingsprocesser.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin er designet til oprensning og isolering af mRNA fra in vitro transkription (IVT ) fremstillingsprocesser. Harpiksen adskiller effektivt mRNA fra komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer og plasmid-DNA.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin blev udviklet til at imødekomme selektivitets- og kapacitetskravene til storskala downstream-oprensning af en række mRNA-konstruktioner, der anvendes i vaccine- og genterapiapplikationer. I modsætning til alternative tilgange fanger harpiksen selektivt mRNA'et via den polyadenylerede (polyA) hale ved hjælp af simple salt- og vandrensningstrin.
Funktioner af POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderer:
  • Nem mRNA-oprensning fra rå transkriptionsblanding for effektivt at fjerne plasmid-DNA og andet IVT komponenter
  • Forenklet arbejdsgang hjælper med at maksimere effektiviteten og reducerer derved kompleksiteten af efterfølgende poleringstrin
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin giver mulighed for en robust platform og effektiv oprensningsproces til en række mRNA-molekyler og applikationer.
Pakningsstørrelser på 1 L og derover leveres med en lovpligtig supportpakke. Verdensomspændende teknisk support er også tilgængelig.
Hovedkarakteristika
  • Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
  • Ligand: poly(dT) 25mer med proprietær linker
  • Bindingskapacitet:> 2 mg mRNA pr. ml harpiks
  • Bindingsbetingelser: 0,5 –1 M salt, almindelige buffere, neutral pH
  • Elueringsbetingelser: Lavt saltindhold, almindelige buffere, neutral pH
  • Mekanisk modstand: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Termisk stabilitet: tillader prøvedenaturering ved 65 C °om nødvendigt
  • Formuleringsbuffer: 18% (v/v) ethanol
Oligo (dT) ligander fremstilles ved hjælp af en syntetisk fremstillingsproces, der er fri for animalske komponenter.
Tekniske data
Bindende Kapacitet >2 mg mRNA pr. ml harpiks
Matrix Tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje POROS
Mængde 250 mL
Mål mRNA
Type Bulk harpiks
Stationær fase Poly(dT) 25mer med proprietær linker