Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Vælg Resin
Artikelnummer. 15612145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15612145 5 ml 5ml
15622145 15 ml 15ml
15632145 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15612145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 82082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 DKK
    5541.90 DKK / 5ml
    Spare 828.10 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
MabCapture G Select antistof affinitetsrensningsharpiks giver høj dynamisk binding ved lave lineære flowhastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære flowhastigheder
POROS™ MabCapture™ G Select Resin er en protein G-kromatografiharpiks til en lavere pris med høj kapacitet, der er fremstillet ved hjælp af vores egen Protein G-ligand for at muliggøre rensningsydelse med høj kapacitet. Det bruges i en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder og er ideel til polyklonal IgG-oprensning fra muse-, menneske-, ko-, gede- og fåreserum, herunder human IgG3 og muse IgG1 isotyper. POROS MabCapture G Select Resin udviser høj dynamisk bindingsydelse ved lave lineære flowhastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære flowhastigheder, hvor andre kromatografimedieprodukter ikke kan fungere.
  • Oprethold høj dynamisk bindingskapacitet ved linerflowhastigheder på over 700 cm/time
  • Designprocesser med større fleksibilitet (kortere lejehøjder, hurtigere strømningshastigheder eller begge dele) på grund af forbedringerne af antistofbindingseffektiviteten
  • Opnå den højeste dynamiske bindingskapacitet for antistoffer i forhold til konventionelle agarose- eller silicabaserede protein G-harpikser
  • Rens polyklonalt IgG fra muse-, menneske-, ko-, gede- og fåreserum, inklusive human IgG3 og muse IgG1 isotyper
  • Sanitér og depyrogener med standardmidler, der anvendes til andre kromatografiprodukter
  • Anerkend store stigninger i procesproduktiviteten og reducer nedstrøms flaskehalsen
Protein G er et bakteriel cellevægsprotein isoleret fra gruppe G streptokokker. Rekombinant Protein G er blevet modificeret for at eliminere dets binding til albumin. Protein G-molekylet indeholder to bindingsdomæner. Selvom de tertiære strukturer af Protein A og Protein G er meget ens, adskiller deres aminosyresammensætninger sig væsentligt, hvilket resulterer i forskellige bindingskarakteristika. Protein G har større affinitet end protein A for de fleste pattedyrs IgG'er, især for visse underklasser, herunder humant IgG3, muse IgG1 og rotte IgG2a. I modsætning til protein A binder protein G sig ikke til humant IgM, IgD og IgA.
Udviklingen af humaniserede monoklonale antistoffer er fortsat med at fremme væksten af det bioterapeutiske marked. At imødekomme den terapeutiske efterspørgsel efter monoklonale antistoffer har ført til store forbedringer af de cellebaserede ekspressionssystemer, der bruges til at fremstille disse proteiner. Følgelig har disse forbedringer flyttet behandlingsflaskehalsen fra opstrøms celleekspression til nedstrøms oprensning. Indførelsen af POROS MabCapture G Select kromatografiharpiks var rettet mod at åbne nedstrøms flaskehalsen og give den kapacitet, effektivitet og fleksibilitet, der er nødvendig for at foretage forbedringer af nedstrøms oprensningsplatformen, hvilket resulterer i store stigninger i procesproduktiviteten og antistoffremstilling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type G Vælg Resin
Standard komponenter Protein G
Til brug med (applikation) IgG rensning
Volumen (metrisk) 5 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje POROS
Format Poros perle
Stationær fase Protein G
Oprensningsmål IgG-antistoffer, Ig-antistoffer
Forsendelsestilstand Våd is