Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Vælg Resin
Artikelnummer. 15682135 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15682135 5 ml 5ml
15692135 15 ml 15ml
15602145 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15682135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 82079
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
MabCapture A Vælg en monoklonal antistofrensningsharpiks giver høj dynamisk binding ved lave lineære strømningshastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære strømningshastigheder
POROS™ MabCapture™ A Select Resin er en ny protein A-kromatografiharpiks med høj kapacitet til billigere priser, der kombinerer tidligere forbedringer til MabCapture A med vores egen Protein A-ligand, hvilket muliggør den samme højkapacitetsoprensningsydelse til en betydelig prisreduktion i forhold til de fleste Protein A-kromatografiharpikser. Disse fremskridt tilvejebringer en monoklonal antistofoprensningsharpiks, der demonstrerer høj dynamisk bindingsydelse ved lave lineære strømningshastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære strømningshastigheder, hvor andre kromatografimedieprodukter ikke kan fungere.
  • Oprethold høj dynamisk bindingskapacitet ved lineære flowhastigheder over 700 cm/time
  • Designprocesser med større fleksibilitet (kortere lejehøjder, hurtigere strømningshastigheder eller begge dele) på grund af forbedringerne af antistofbindingseffektiviteten
  • Opnå den højeste dynamiske bindingskapacitet for antistoffer i forhold til konventionelle agarose- eller silicabaserede protein A-harpikser
  • Rens for polyklonalt IgG fra serum fra mennesker, kaniner, abe, mus, svin, hunde eller katte
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler, der bruges til andre kromatografiprodukter
  • Anerkend store stigninger i procesproduktiviteten og reducer nedstrøms flaskehalsen
Protein A-molekylet indeholder fem højaffinitetsbindingssteder, der er i stand til at binde til Fc-delen af antistoffer. Sammenlignet med Protein G giver Protein A den højeste bindingskapacitet for underklasser af IgG fra kaniner, grise, hunde og katte. Protein A har også højere bindingskapacitet til humant IgG, bortset fra IgG3, som det binder svagt. Protein A binder også svagt til muse-IgG1 og anbefales ikke til de fleste applikationer med denne antistofisotype. Protein A-molekylet har også større stabilitet end Protein G. Protein A er varmestabilt og bevarer sin native konformation, når det udsættes for denaturerende reagenser såsom 4M urinstof, 4M thiocyanat og 6M guanidinhydrochlorid.
Udviklingen af humaniserede monoklonale antistoffer er fortsat med at fremme væksten af det bioterapeutiske marked. At imødekomme den terapeutiske efterspørgsel efter monoklonale antistoffer har ført til store forbedringer af de cellebaserede ekspressionssystemer, der bruges til at fremstille disse proteiner. >
Følgelig har disse forbedringer flyttet behandlingsflaskehalsen fra opstrøms celleekspression til nedstrøms oprensning. Protein A-kromatografi, som bruges som det primære indfangningskromatografitrin i de fleste antistofprocesplatforme, betragtes generelt som den største procesflaskehals på grund af de langsomme strømningshastigheder og lange opholdstider, der kræves for effektiv drift af konventionel protein A-kromatografiharpiks. POROS MabCapture Udvalgt kromatografiharpiks tilbyder den kapacitet, effektivitet og fleksibilitet, der er nødvendig for at foretage forbedringer af downstream-rensningsplatformen, hvilket resulterer i store stigninger i procesproduktiviteten og antistoffremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type A Vælg Resin
Standard komponenter Protein A
Til brug med (applikation) IgG rensning
Volumen (metrisk) 5 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje POROS
Format Poros perle
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål IgG-antistoffer, Ig-antistoffer
Forsendelsestilstand Våd is