Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ EN RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18486608 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200μ L kolonne
600μ L kolonne
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486608 600μ L kolonne
18436678 200μ L kolonne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18486608 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A30726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9010.00 DKK
    8370.00 DKK / 600µL
    Spare 640.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS MabCapture En affinitetsharpiks, som er egnet til storskala nedstrøms bioprocessing af monoklonalt antistof.
POROS MabCapture A er en 50 mikron affinitetsharpiks, der kombinerer forbedringer lavet i perle- og kemiteknologi. Disse fremskridt tilvejebringer en monoklonal antistofoprensningsharpiks, der ikke kun viser den højeste dynamiske bindingsydelse ved lave strømningshastigheder, men også en, der kan opretholde overlegen bindingskapacitet ved høje lineære hastigheder, hvor andre kromatografiharpiksprodukter ikke kan fungere.
Egenskaber af harpiksen:
  • Opnå den højeste dynamiske bindingskapacitet for monoklonale antistoffer i forhold til konventionelle agarose- eller silicabaserede protein A-medier
  • Oprethold høj dynamisk bindingskapacitet ved flowhastigheder over 700 cm/time
  • Designprocesser med større fleksibilitet (kortere lejehøjder, hurtigere strømningshastigheder eller begge dele) på grund af forbedringerne af antistofbindingseffektiviteten
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler, der bruges til andre kromatografiprodukter
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Produkttype Kolonne
Produktlinje MABFANG, POROS
Kolonnetype Affinitet
Format Kromatografipatron
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål Protein
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Mængde 600μ L kolonne
Forsendelsestilstand Våd is