Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A/G Vælg Resin
Artikelnummer. p-7180365 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
50ml
5ml
Artikelnummer. 15642145
Brand: Thermo Scientific™ 82085
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MabCapture A/G Select muliggør antistofrensning med høj dynamisk bindingsydelse ved lave lineære flowhastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære flowhastigheder
POROS™ MabCapture™ A/G Select Resin er en ny high-throughput Protein A/G kromatografiharpiks fremstillet ved hjælp af vores egen Protein A/G ligand for at muliggøre high-throughput oprensningsydelse. Denne harpiks tillader antistofoprensning med høj dynamisk bindingsydelse ved lave lineære strømningshastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære strømningshastigheder, hvor andre kromatografimedieprodukter ikke kan fungere.
POROS MabCapture A/G Select Resin giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber til højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra en række pattedyrserumprøver. Det muliggør antistofrensning med høj dynamisk bindingsydelse ved lave strømningshastigheder og opretholder overlegen bindingskapacitet ved høje lineære hastigheder.
  • Oprethold høj dynamisk bindingskapacitet ved lineære flowhastigheder over 700 cm/time
  • Designprocesser med større fleksibilitet (kortere lejehøjder, hurtigere strømningshastigheder eller begge dele) på grund af forbedringerne af antistofbindingseffektiviteten
  • Opnå den højeste dynamiske bindingskapacitet for antistoffer i forhold til konventionelle agarose- eller silicabaserede protein A- eller protein G-harpikser
  • Rens polyklonalt IgG fra næsten enhver pattedyrsart
  • Sanitér og depyrogener med standardmidler, der anvendes til andre kromatografiprodukter
  • Anerkend store stigninger i procesproduktiviteten og reducer nedstrøms flaskehalsen
Protein A/G er et kimærisk gensplejset protein, der kombinerer de fem IgG-bindingsdomæner af Protein A og to IgG-bindingsdomæner af Protein G. Protein A/G er ikke så pH-afhængig som Protein A alene, men har ellers de additive egenskaber som Protein A og G. Protein A/G binder næsten alle isotyper og pattedyrarter af IgG fra serum, ascitesvæske, cellekultursupernatant og andre antistofprøver, hvilket muliggør effektiv antistofoprensning.
Udviklingen af humaniserede monoklonale antistoffer er fortsat med at fremme væksten af det bioterapeutiske marked. At imødekomme den terapeutiske efterspørgsel efter monoklonale antistoffer har ført til store forbedringer af de cellebaserede ekspressionssystemer, der bruges til at fremstille disse proteiner. Følgelig har disse forbedringer flyttet behandlingsflaskehalsen fra opstrøms celleekspression til nedstrøms oprensning. POROS MabCapture A/G Select kromatografiharpiks tilbyder den kapacitet, effektivitet og fleksibilitet, der er nødvendig for at foretage forbedringer af nedstrøms oprensningsplatformen, hvilket resulterer i store stigninger i procesproduktiviteten og antistoffremstillingen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type A/G Select Resin
Standard komponenter Protein A/G
Til brug med (applikation) IgG Purification
Mængde 5 ml
Indhold og opbevaring Store in refrigerator (2–8°C).
Produktlinje POROS
Format Poros Bead
Stationær fase Protein A/G
Oprensningsmål IgG Antibodies, Ig Antibodies
Forsendelsestilstand Wet Ice