Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ En affinitetskromatografiharpiks
Artikelnummer. 18456518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Artikelnummer. Mængde
18456518 250 mL
18426418 10 mL
18426668 50 mL
18416678 1 L
4 options
Artikelnummer. 18456518
Brand: Thermo Scientific™ 4374729
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Media er et nyt design inden for protein A-kromatografiharpiksteknologi, der kombinerer forbedringer lavet i perle- og kemiteknologi.
POROS MabCapture A Media er et nyt design inden for protein A-kromatografiharpiksteknologi, der kombinerer forbedringer lavet i perle- og kemiteknologi. Disse fremskridt tilvejebringer en monoklonal antistofoprensningsharpiks, der ikke kun viser den højeste dynamiske bindingsydelse ved lave strømningshastigheder, men også en, der kan opretholde overlegen bindingskapacitet ved høje lineære hastigheder, hvor andre kromatografiharpiksprodukter ikke kan fungere.
Med POROS MabCapture affinitetskromatografiharpikser kan du:
  • Opnå den højeste dynamiske bindingskapacitet for monoklonale antistoffer i forhold til konventionelle agarose- eller silicabaserede protein A-medier
  • Oprethold høj dynamisk bindingskapacitet ved flowhastigheder over 700 cm/time
  • Designprocesser med større fleksibilitet (kortere lejehøjder, hurtigere strømningshastigheder eller begge dele) på grund af forbedringerne af antistofbindingseffektiviteten
  • Rengør og desinficer med standard natriumhydroxidmidler, der bruges til andre kromatografiprodukter
  • Anerkend store stigninger i procesproduktiviteten og reducer nedstrøms flaskehalsen
Udviklingen af humaniserede monoklonale antistoffer er fortsat med at fremme væksten af det bioterapeutiske marked. At imødekomme den terapeutiske efterspørgsel efter monoklonale antistoffer har ført til store forbedringer af de cellebaserede ekspressionssystemer, der bruges til at fremstille disse proteiner. Følgelig har disse forbedringer flyttet forarbejdningsflaskehalsen fra opstrøms celleekspression til nedstrøms oprensningsprocessen, da oprensningsoperationerne kæmper for at holde trit med de store mængder antistoffer, der skal fremstilles.
Protein A-kromatografi, der bruges som det primære indfangningskromatografitrin i de fleste antistofprocesplatforme, anses generelt for at være den største procesflaskehals på grund af de langsomme strømningshastigheder og lange opholdstider, der kræves for effektiv drift af konventionelle protein A-kromatografimedier. POROS MabCapture kromatografiharpikser har til formål at åbne nedstrøms flaskehalsen og give den kapacitet, effektivitet og fleksibilitet, der er nødvendig for at foretage forbedringer af nedstrøms rensningsplatformen, hvilket resulterer i store stigninger i procesproduktivitet og antistoffremstilling.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares på køl ved °2 C til 8 °C.
Form Flydende suspension
Produktlinje POROS
Mængde 250 mL
Type Bulk harpiks
Stationær fase Protein A
Reagens af farmaceutisk kvalitet. Kun til fremstilling og laboratoriebrug.