Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HS RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. p-7180427 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
18496798 200μ L
18456568 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18496798 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A30713
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS HS50 harpiks, en 50 mikron stærk kationbytterharpiks velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
Egenskaber af harpiksen:
  • Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Maks. Tryk 116 psi (8 bar)
Stationær fase Sulphopropyl funktionel gruppe
Kolonnekapacitet 200μ L
Mængde 200μ L
Til brug med (applikation) Kationudveksling, Proteinrensning
Type Kromatografipatron
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur.
Produktlinje POROS
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Protein