Description
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS HQ50-harpiks, en 50 mikron stærk anionbytterharpiks, der er velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS HQ er en højtydende kromatografiharpiks baseret på en kvaterniseret polyethylenimin funktionel gruppe, hvilket giver en høj kapacitet. Det er designet til adskillelse og oprensning af biomolekyler til analytiske adskillelser i processkala
Egenskaber af harpiksen:
- Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
- Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
- Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
- Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
- Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Specifications
Specifications
| Flowhastighed | 16 til 1000 cm/t. |
| Maks. Tryk | 116 psi (8 bar) |
| Kolonnekapacitet | 200μ L |
| Mængde | 200μ L |
| Til brug med (applikation) | Anionbytning, Proteinrensning |
| Type | Anionbytterkolonne |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur. |