Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18486708 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
18486708 600μ L
18416518 200μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18486708 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A30718
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler.
RoboColumn™ kromatografiprodukter er små søjler tilvejebragt i 8-søjlede strimler. De er nyttige til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer ved hjælp af robotvæskehåndteringsplatforme. Disse særlige RoboColumns indeholder POROS HQ50-harpiks, en 50 mikron stærk anionbytterharpiks, der er velegnet til lavtryksanvendelser, herunder storskala downstream bioprocessing.
POROS HQ er en højtydende kromatografiharpiks baseret på en kvaterniseret polyethylenimin funktionel gruppe, hvilket giver en høj kapacitet. Det er designet til adskillelse og oprensning af biomolekyler til analytiske adskillelser i processkala
Egenskaber af harpiksen:
  • Højere produktivitet —gennem høj gennemstrømning og høj dynamisk kapacitet forbundet med højtydende kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Forbedret adgang til biomolekyler —via store porer (500-10.000Å )
  • Polystyrendivinylbenzenpartikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Bedre separationsmetoder på kortere tid —hastigheden af højtydende kromatografi reducerer ugers eksperimenter til kun et par timer, hvilket giver mere tid til at udforske alle variablerne i din separation
RoboColumn™ er et registreret varemærke tilhørende ATOLL GmbH.
Tekniske data
Kolonnetype Anionbytterkolonne
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C eller ved stuetemperatur.
Kolonnekapacitet 600μ L
Til brug med (applikation) Anionbytning, Proteinrensning
Maks. Tryk 116 psi (8 bar)
Produktlinje POROS
Oprensningsmål Protein
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stationær fase Kvaterniseret polyethylenimin
Type Kromatografipatron
Mængde 600μ L
Diameter (metrisk) 5 mm