Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XQ færdigpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Artikelnummer. 18406588 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18406588 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18406588 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36640
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 x 5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,5 x 5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,8 cm x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS XQ harpiks (kat. nr. 82073) i denne GoPure kolonne har en stærk anionbytter funktionel gruppe og er en høj kapacitet og høj opløsning harpiks med fremragende salt tolerance.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Kolonnekemi Proprietær kvartær amin
Til brug med (applikation) Oprensning i lille skala, Stærk anionudveksling
Maks. Tryk 435 psi (30 bar)
Produktlinje POROS GoPure
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stationær fase POROS XQ Resin
Type Færdigpakket kolonne
Mængde 1 kolonne
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 0.8 mm