Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XQ færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Artikelnummer. 18795425 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18795425 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18795425 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A25812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    976.00 DKK / 1ml
    Spare 169.00 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytterharpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytterharpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,5 x 5 med en nominel 1 mL sengevolumen, der giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte forbindelser til standard kromatografisystemer
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS XQ harpiks i denne GoPure kolonne har en stærk anionbytter funktionel gruppe og er en høj kapacitet og høj opløsning harpiks med fremragende salt tolerance.
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Bevarer prøve —GoPure 0,5 x 5 cm kolonner, med deres 1 ml nominelle lejevolumen, minimerer den nødvendige prøve til screening af flere harpikser
  • Forenklet skalerbarhed —reproducerbar GoPure færdigpakkede kolonner forenkler procesopskalering eller procesmodellering
GoPure 0,5 x 5 cm færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at opfylde behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks screening platform. Sengevolumenet på 1 mL reducerer prøvebehovet og anbefales≥ 3 minutters opholdstid (0,3 ml/min.) på denne 5 cm længde søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm sengehøjde.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport til høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Flowhastighed 0,33 ml/min.
Porestørrelse Ikke relevant
Stationær fase Proprietær stærk anionudveksling
Kolonnekapacitet 1 mL
Længde (metrisk) 5 cm
Mængde 1 kolonne
Partikelstørrelse 50 μm
Til brug med (udstyr) Kromatografisystemer
Type Anionudvekslingskolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 cm
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 30°grader. Frys ikke.
Bindende Kapacitet >140 mg/ml (i nærvær af op til 6,6 mS/cm NaCl)
Produktlinje POROS
Matrix Tværbundne poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kolonneformat Færdigpakket
Sengevolumen 1 mL