Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 PI færdigpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 0,8 cm x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
- Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS PI 50 harpiks (kat. nr. 1245906) i denne POROS GoPure søjlen har en polyethyleniminfunktionel gruppe til stærk anionbytningskromatografi.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Færdigpakket |
| Diameter (metrisk) | 0.8 cm |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Produktlinje | POROS GoPure |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Dimensioner | 0.8 x 10 cm |