Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 PI færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytterharpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 0,5 x 5 cm, med et nominelt sengevolumen på 1 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
Harpiksen i dette POROS GoPure PI 50μ m Søjle har en funktionel polyethylenimingruppe til stærk anionbytningskromatografi.
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
- Bevarer prøven —det nominelle lejevolumen på 1 mL minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
- Forenklet skalerbarhed —konsistensen og rækkevidden af POROS GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at imødekomme behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. Sengevolumenet på 1 mL reducerer prøvebehovet, og det anbefales≥ 3 min opholdstid (0,3 ml/min) på denne 5 cm længde søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm lejehøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i POROS GoPure 0,5 cm Betjeningsvejledning nedenfor.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en bred vifte af strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 cm |
| Til brug med | FPLC |
| Længde (metrisk) | 5 cm |
| Maks. Tryk | 30 bar |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Mængde | 1 kolonne |
| Stationær fase | Polyethylenimin |
| Indhold og opbevaring | Sendes i 20 % ethanol ved 2 °C til 30 °C. |
| Produktlinje | GoPure |
| High-throughput kompatibilitet | Automatiserede protokoller |
| Vis mere |