Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 Færdigpakket kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure færdigpakkede søjler er til brug ved screening af POROS affinitet, ionbytning og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Fås i flere dimensioner med nominelle sengevolumener på 0,2, 1 og 5 ml, hvilket giver en ensartet screeningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksevalueringer og muliggør oprensning i lille skala
- Bevarer prøve —det nominelle lejevolumen på 0,2 og 1 ml minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
- Forenklet —skalerbarhed konsistensen og rækkevidden af POROS GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
POROS GoPure færdigpakkede kolonner er blevet udviklet til at imødekomme behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. De mindre lejevolumener reducerer prøvebehovet, og det anbefales> 3 minutters opholdstid (0,3 ml/min) på 0,5 cm diameter, 5 cm længde søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm sengehøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i POROS GoPure betjeningsvejledning.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin (Kat. Nr. A47384) er designet til oprensning og isolering af mRNA fra in vitro transkription (IVT ) fremstillingsprocesser. Harpiksen adskiller effektivt mRNA fra komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer og plasmid-DNA.
Funktioner af POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderer:
- Nem mRNA-oprensning fra rå transkriptionsblanding for effektivt at fjerne plasmid-DNA og andet IVT komponenter
- Forenklet arbejdsgang hjælper med at maksimere effektiviteten og reducerer derved kompleksiteten af efterfølgende poleringstrin
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin giver mulighed for en robust platform og effektiv oprensningsproces til en række mRNA-molekyler og applikationer.
Bulk harpiks tilbydes også og leveres med en regulatorisk støttepakke. Verdensomspændende teknisk support er også tilgængelig.
Andre POROS ionbytterharpikser samt HIC- og affinitetsharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en bred vifte af strømningshastigheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Færdigpakket |
| Til brug med | Kromatografisystemer |
| Partikelstørrelse | 50μ m |
| Porestørrelse | 200 nm |
| Mængde | 1 mL |
| Stationær fase | Poly deoxythymidin 25 mer (dT-25 mer) |
| Indhold og opbevaring | Sendes i 18% ethanol. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produktlinje | POROS GoPure |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Kolonnetype | Procesudvikling |
| Vis mere |