Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 screeningsplade, 96-brønd, 20μ L
Artikelnummer. 30131798 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Artikelnummer. Mængde
30131798 1 plade
1 options
Artikelnummer. 30131798 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8380.00 DKK
    7780.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 600.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 96-brønds screeningsplader indeholder POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse.
POROS GoPure Oligo (dT)25 96-brønds screeningsplader indeholder POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse. De rummer flere prøver samtidigt for at opnå høj gennemstrømning og datagenerering.
Disse forfyldte sigteplader har følgende egenskaber:
  • High-throughput screeningskapacitet, der gør det muligt at evaluere flere forhold i et enkelt pladeeksperiment
  • 20μ L pr. brønd, hjælper med at bevare prøven og maksimerer datagenerering
  • Klar-til-brug 96-brønds format til effektiv evaluering af Thermo Scientific harpikser
Tekniske data
Koncentration 220 μl resin slurry/brønd
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje POROS
Mængde 1 plade
Til brug med (applikation) Kromatografi
Type Affinitetsscreeningsplade
Prøvevolumen 20 μL
Ligand type Poly-deoxythymidin (dT25-mer) ligand med proprietær Linker
Format 96-brønds filterplade
Kapacitet (metrisk) 800 μL
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.