Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ MabCapture En færdigpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Artikelnummer. 18466488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18466488 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18466488 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7280.00 DKK
    6740.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 540.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,8 x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 ml, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS MabCapture En 50μ m harpiks (kat. nr. 4374732) i denne GoPure kolonne har en protein A-ligand immobiliseret til POROS rygrad velegnet til indfangningsaffinitetskromatografi.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Længde (metrisk) 10 cm
Mængde 1 kolonne
Produktlinje POROS GoPure
Forsendelsestilstand Våd is
Volumen (metrisk) 5 mL
Kolonnetype Færdigpakket
Produkttype Forudpakkede kolonne