Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 HS færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Artikelnummer. 30019617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 30019617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4481316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    1026.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 144.00 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytterharpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytterharpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,5 x 5 cm, med et nominelt sengevolumen på 1 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
Harpiksen i dette POROS GoPure HS 50μ m Kolonne har en funktionel sulfopropylgruppe til stærk kationbytterkromatografi.
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Bevarer prøven —det nominelle lejevolumen på 1 mL minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
  • Forenklet skalerbarhed —konsistensen og rækkevidden af POROS GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at imødekomme behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. Sengevolumenet på 1 mL reducerer prøvebehovet, og det anbefales≥ 3 min opholdstid (0,3 ml/min) på denne 5 cm længde søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm lejehøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i POROS GoPure 0,5 cm Betjeningsvejledning nedenfor.
Andre POROS anionbytterharpikser, såvel som kationbytterharpikser, er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Høj ydeevne Chromatography™ harpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en bred vifte af strømningshastigheder.
Tekniske data
Diameter (metrisk) indre søjle 0.5 cm
Volumen (metrisk) 1 mL
Produktlinje GoPure
High-throughput kompatibilitet Automatiserede protokoller
Længde (metrisk) 5 cm