Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ HQ-kolonne
Artikelnummer. 32045542 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.5 cm
5 cm
8 cm
10 cm
Længde (metrisk):
10 cm
Sengevolumen:
50 mL
200 mL
500 mL
785 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Sengevolumen
32045542 5 cm 10 cm 200 mL
32044332 2.5 cm 10 cm 50 mL
32045119 8 cm 10 cm 500 mL
32044354 10 cm 10 cm 785 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32045542 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65869
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
POROS GoPure HQ-kromatografikolonner er klar til brug og designet specifikt til brug i klinisk og kommerciel produktion. POROS GoPure HQ-kolonner forberedes og pakkes i et ISO Klasse 7-miljø, hvor alle produktkontaktmaterialer opfylder USP <88 > Klasse VI-standarder.
POROS GoPure HQ-kromatografikolonner er klar til brug og designet specifikt til brug i klinisk og kommerciel produktion.POROS GoPure HQ-kolonner forberedes og pakkes i et ISO Klasse 7-miljø, hvor alle produktkontaktmaterialer opfylder <USP 88 > Klasse VI-standarder. Hver kolonne ledsages af kolonnekvalifikationsdokumentation, herunder biobelastning og endotoksin. Fyldt med POROS™ 50 HQ anionudvekslingsharpiks POROS GoPure tilbyder HQ-kolonner kapacitet over et bredt spektrum af flowhastigheder.
  • Trykvurdering (bar/psi): 4/58
  • Driftstemperatur: 2 – 30 °C
  • Sengestøtte: 12 μm
  • Indløbs-/udløbsdiameter: 2,00 mm (2,5 cm), 3,45 mm (5 cm), 4,57 mm (8 cm), 6,35 mm (10 cm)
  • Indløbs-/udgangsportforbindelser: 3/4 tomme mini tri-clamps
  • Inkluderer en 30 ml resin-sideprøve til indkommende kvalitetskontrol
Funktioner ved POROS 50 HQ-harpiks inkluderer højopløsningspolering af biomolekyler, herunder adskillelse af fulde og tomme AAV-kapsider i fremstilling af virale vektorer. Gennem en delvist kvaterneret polyethyleneimin-funktionel gruppe og forbedret adgang til biomolekyler via store porer POROS tilbyder 50 HQ-harpiks høj dynamisk kapacitet og høj produktivitet.
Tekniske data
Længde (metrisk) 10 cm
Længde (engelsk) 4 tommer
Mængde 1 hv.
Diameter (metrisk) Indvendig 5 cm
Sengevolumen 200 mL
Til forsknings- og udviklingsbrug samt yderligere produktion til støtte for FDA-regulerede slutanvendelser. Ikke til diagnostisk brug eller direkte administration til mennesker eller dyr.