Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Ethyl præpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Artikelnummer. 18456428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18456428 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18456428 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36653
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,8 x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 ml, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS Ethyl HIC harpiks (kat. nr. A32552) i denne GoPure søjlen har en ny hydrofob ethylligand, hvilket gør den primært egnet til bindings-/elueringsoprensninger.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 cm
Produkttype Ethylharpiks
Mængde 1 kolonne
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Kromatografisøjle
Produktlinje GoPure , POROS
Højde (metrisk) Seng 10 cm