Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Ethyl præpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Artikelnummer. 18735395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18735395 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18735395 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A34983
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytter og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS ionbytter og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,5 x 5 cm, med et nominelt sengevolumen på 1 mL, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS Ethyl HIC Resin (Kat. Nr. A32552) i denne POROS GoPure søjlen har en ny hydrofob ethylligand, hvilket gør den primært egnet til bindings-/elueringsoprensninger.
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Bevarer prøven —det nominelle lejevolumen på 1 mL minimerer prøvebehovet til screening af flere harpikser
  • Forenklet skalerbarhed —konsistensen og rækkevidden af POROS POROS GoPure familie af færdigpakkede søjler forenkler procesopskalering og procesmodellering
POROS POROS GoPure 0,5 cm færdigpakkede søjler er blevet udviklet til at imødekomme behovene hos procesudviklingsforskeren, der kræver en bekvem og ensartet POROS harpiks-screening platform. Sengevolumenet på 1 mL reducerer prøvebehovet, og det anbefales> 3 min opholdstid (0,3 ml/min) på denne 5 cm lange søjle svarer til 400 cm/time på en 20 cm senghøjde. Detaljerede specifikationer kan findes i POROS POROS GoPure 0,5 cm Betjeningsvejledning nedenfor.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport til høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Flowhastighed 0,33 ml/min.
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kolonnetype Færdigpakket kolonne
Stationær fase Roman Ethyl
Diameter (metrisk) indre søjle 0.5 cm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 1 kolonne
Produktlinje POROS
Længde (metrisk) 5 cm