Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Caprylat færdigpakket kolonne, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS kromatografiharpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Pakket med POROS kromatografiharpikser, der tilbyder overlegen ydeevne over en lang række strømningshastigheder
- 1-mL og 5-mL formater giver en ensartet screeningsplatform til procesudvikling
- Praktiske, køreklare kolonner, der forenkler og fremskynder POROS harpiksevalueringer og muliggør oprensning i lille skala
- Direkte forbindelse til standard kromatografisystemer ved hjælp af 1/16 tommer, 10-32 fittings
POROS Caprylat Mixed-Mode Kromatografiharpiks (kat.nr. A51051) er designet til at fjerne moderate til høje niveauer af aggregater under nedstrømsbehandling af terapeutiske antistoffer i flow-through-tilstand. Som en blandet, svag kationbytterharpiks, POROS Caprylatharpiks fjerner effektivt andre urenheder, såsom værtscelleproteiner og en bred vifte af arter med høj molekylvægt.
Funktioner af POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks omfatter:
- Selektiv indfangning af aggregater og hydrofobe højmolekylære urenheder
- Gennemstrømningsdesign, der hjælper med at spare buffer- og materialeomkostninger
- Fremragende skalerbarhed og høj produktivitet
- Bredt driftsområde
- Ikke-dyre-afledt
POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks fungerer i gennemstrømningstilstand, hvilket hjælper med at reducere omkostningerne, især når man arbejder med mere konstruerede monoklonale antistofderivater. Caprylatligandens unikke selektivitet bidrager til et højt udbytte af den målrettede monomer, mens der anvendes etablerede kationbytterharpiksbuffersystemer. POROS Caprylat Mixed-Mode harpiks er fremstillet ved hjælp af en syntetisk fremstillingsproces, der er fri for animalske komponenter.
Hovedkarakteristika
- Matrix: tværbundet poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50μ m
- Ligand: oktansyre
- Bindingskapacitet:> 20 g lysozym/l harpiks
- Typiske buffere: typiske kationbytterbuffere, pH 4,5 7,–0, ledningsevne 10 –30 mS/cm
- Rengøring på stedet: 0,5 M NaOH
- Formuleringsbuffer: 0,1 M NaOH
- Mekanisk modstand: 100 bar (10 MPa, 1450 psi)
Bulk harpiks er tilgængelig, og disse søjler leveres med en regulatorisk støttepakke. Verdensomspændende teknisk support er også tilgængelig.
Andre POROS kromatografiharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 30 bar |
| Porestørrelse | Ikke relevant |
| Længde (metrisk) | 5 cm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Til brug med (udstyr) | Kromatografisystemer |
| Type | Mixed Mode-kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.5 cm |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 30°grader. Frys ikke. |
| Produktlinje | POROS |
| Vis mere |