Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Benzyl Ultra Pre-packed Column, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Artikelnummer. 18725505 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Artikelnummer. Mængde
18725505 1 kolonne
1 options
Artikelnummer. 18725505 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6405.00 DKK
    5780.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 625.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 0,8 x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 ml, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
  • Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
  • Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS Benzyl Ultra HIC harpiks (kat. nr. A32564) i denne GoPure søjlen har en aromatisk hydrofob benzylligand, velegnet til hydrofob interaktionschromatografi (HIC) til aggregatfjernelse fra monoklonalt antistofmonomer i gennemstrømningstilstand ved lave saltkoncentrationer.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Porestørrelse Ikke relevant
Kolonnekapacitet 5 mL
Længde (metrisk) 10 cm
Mængde 1 kolonne
Partikelstørrelse 50 μm
Til brug med (udstyr) Kromatografisystemer
Type HIC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 cm
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 30°grader. Frys ikke.
Produktlinje POROS
Matrix Tværbundne poly(styren-divinylbenzen) POROS perler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kolonneformat Færdigpakket
Sengevolumen 5 mL
Sengehøjde 10 cm