Få mere at vide
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Benzyl færdigpakket kolonne, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
POROS GoPure 0,8 cm færdigpakkede søjler er beregnet til afskærmning af POROS affinitets-, ionbytnings- og hydrofob interaktionskromatografi (HIC) og hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser eller til oprensning i lille skala.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 0,8 x 10 cm, med et nominelt sengevolumen på 5 ml, hvilket giver en ensartet afskærmningsplatform
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Praktiske, —klar-til-kørende kolonner forenkler og fremskynder POROS harpiksvurderinger
- Sengehøjden på 10 cm og sengevolumen på 5 ml muliggør indledende procesudvikling i bænkskala
- Pakket med POROS højtydende harpikser, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
De POROS Benzyl HIC harpiks (kat. nr. A32558) i denne GoPure søjlen har en aromatisk hydrofob benzylligand, velegnet til hydrofob interaktionschromatografi (HIC) til både binding/eluering og gennemstrømningsoprensninger.
Andre POROS hydrofob interaktion og ionbytterharpikser er også tilgængelige i dette kolonneformat. Alle POROS Højtydende kromatografiharpikser har en unik porestruktur, der giver fremragende massetransport for høj kapacitet og opløsning over en lang række strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 cm |
| Produkttype | Benzylharpiks |
| Mængde | 1 kolonne |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Kromatografisøjle |
| Produktlinje | GoPure , POROS |
| Højde (metrisk) Seng | 10 cm |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.