Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX Screening Plate, 96-well, 20 μL
Product Code. 30131273 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Plate
Unit Size:
Each
Product Code. Quantity Unit Size
30131273 1 Plate Each
1 options
Product Code. 30131273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A65809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7820.00 DKK
    7260.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 560.00 DKK
    7% Slukket
View all promotions
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX 96-well screening plates contain POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis.
POROS GoPure AAVX 96-well screening plates contain POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis. They accommodate multiple samples simultaneously to achieve high throughput and data generation.
These pre-filled screening plates have the following features:
  • High-throughput screening capability enabling multiple conditions to be evaluated in a single plate experiment
  • 20 μL per well, helping preserve sample while maximizing data generation
  • Ready-to-use 96-well format for efficient evaluation of Thermo Scientific resins
Spezifikation
Concentration 220 μL Resin Slurry/Well
Content And Storage Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.
Shipping Condition Wet Ice
Particle Size 50 μm
Form Resin Slurry
Product Line POROS
Quantity 1 Plate
For Use With (Application) Chromatography
Type Affinity Screening Plate
Sample Volume 20 μL
Ligand Type CaptureSelect AAVX Affinity Ligand
Format 96-well Filter Plate
Capacity (Metric) 800 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research and development use only in support of FDA-regulated end uses. Not for diagnostic use or direct administration to humans or animals.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.